Fosforo 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Codice catalogo ACRO196185000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Componenti:Fosforo
- Simbolo:P