Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard cationici
Standard di rame
Rame 1.000 mg/l in 0,5M standard per AAS
Rame 1.000 mg/l in 0,5M standard per AAS
Rame 1.000 mg/l in 0,5M standard per AAS
Catalog # REGEAACUH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Expand image
Rame 1.000 mg/l in 0,5M standard per AAS
Catalog # REGEAACUH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Specifications
Concentrazione:
1000 mg/L
Matrice:
0,5 M HNO₃
Tipo di conf.:
bottiglia in vetro
Conf:
500 mL
Componenti:
Rame
Simbolo:
Cu
Specifications
About this item
Product Details
Product Details