Ferro 10.000 mg/l Fe in 0.5 M acido nitrico standard per AAS
Catalog # REGEAAFEM
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Environmentally Preferable:
- Componenti:Ferro
- Simbolo:Fe