ContactUsLinkComponent
Calcio 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5 M standard per AAS
  REGEAACAH
 :  REAGECON
 :  
Calcio 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5 M standard per AAS
  REGEAACAH
 :  REAGECON
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Calcio
  • Simbolo:
    Ca