ContactUsLinkComponent
Zinco 1.000 mg/l in 0,5 M acido nitrico standard per AAS
Zinco 1.000 mg/l in 0,5 M acido nitrico standard per AAS
  REGEAAZNH
 :  REAGECON
 :  
Zinco 1.000 mg/l in 0,5 M acido nitrico standard per AAS
  REGEAAZNH
 :  REAGECON
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Zinco
  • Simbolo:
    Zn