Platino 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% standard per AAS
Catalog # ACRO196191000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Platino
- Simbolo:Pt