ContactUsLinkComponent
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Catalog # REGEAAMOH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Catalog # REGEAAMOH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Molibdeno
  • Simbolo:
    Mo