Magnesio 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5M standard per AAS
Catalog # REGEAAMGH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Environmentally Preferable:
- Componenti:Magnesio
- Simbolo:Mg