Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Standard
Standard cationici
Standard di cromo
Cromo 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5M standard per AAS
Cromo 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5M standard per AAS
REGEAACRH
:
REAGECON
:
Cromo 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5M standard per AAS
REGEAACRH
:
REAGECON
:
Concentrazione:
1000 mg/L
Matrice:
0,5 M HNO₃
Tipo di conf.:
bottiglia in vetro
Conf:
500 mL
Componenti:
Cromo
Simbolo:
Cr