Manganese 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Mn(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
1.70332.0100
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Manganese
- Simbolo:Mn
: Tracciabile a SRM da NIST