Cadmio soluzione standard, 1000 mg/L Cd in acido nitrico dil. (da Cd) Standard monoelemento per ICP, Supelco®
SUPL36379-100ML-F
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Cadmio
- Simbolo:Cd
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.