ContactUsLinkComponent
Manganese 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Mn(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Manganese 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Mn(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70380.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Manganese 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Mn(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70380.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Manganese
  • Simbolo:
    Mn
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST