ContactUsLinkComponent
Shelf for desiccator cabinets, SICCO Big Star
Catalog # 467-0113
Supplier:  Bohlender
undefined
Shelf for desiccator cabinets, SICCO Big Star
Catalog # 467-0113
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Descrizione:
    Ripiano in acciaio inox con 2 guide in alluminio
  • L×P×A:
    515×495×0,8 mm
  • Conf:
    1