Centrifuge, manually operated
Centrifuga azionata manualmente
523-4491
: Hettich
This convenient centrifuge can be easily clamped to a bench or table and operated without electricity.
- Self-lubricating gear (maintenance-free)
- Can be operated with two different rotors: 1014 and 1025
- Rotor 1014 can accelerate 15 ml conical tubes up to 1300 ×g
- Rotor 1025 accomodates various conical and round 15 ml tubes (maximum 17×125 mm)
Ordering information: Rotors and tubes available separately.
- Descrizione:Centrifuga azionata manualmente
- Cat. No.:523-4491
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
Services
- Descrizione
- 900-0001Manutenzione preventiva e verifica di funzionamento della centrifuga non refrigerata presso la sede del cliente. Parti di ricambio e spese di viaggio esclusi.1 * 1 Un. - SFr. 266.00
- SERW0600.1101.01Manutenzione preventiva, verifica di funzionamento e taratura della centrifuga non refrigerata presso il cliente. Parametri per la calibrazione: 3 velocità e tempo. Certificato di calibrazione incluso. Pezzi di ricambio e spese di viaggio non inclusi1 * 1 Un. - SFr. 379.00
- 900-0002Qualifica dell'installazione e qualifica del funzionamento della centrifuga non refrigerata presso la sede del cliente. Protocolli di qualifica non inclusi. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).1 * 1 Un. - SFr. 1’200.00
- 900-0000Installazione della centrifuga non refrigerata presso il cliente. Verifica di funzionamento e breve introduzione alla funzionalità dello strumento. Il dispositivo deve trovarsi già disimballato e posizionato su banco. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).1 * 1 Un. - SFr. 522.00
- SERW0600.7100.01Qualifica dell'installazione e qualifica del funzionamento della centrifuga non refrigerata presso la sede del cliente secondo i protocolli SOP (Standard Operating Procedure) Avantor. Protocolli di qualifica SOP Avantor inclusi. Spese di viaggio incluse (escluso l'eventuale costo del viaggio aereo).1 * 1 Un. - SFr. 1’720.00