Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
Codice catalogo 733-0548
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
dNTP mix
Codice catalogo 733-0548
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 101.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Miscela combinata di dATP, dCTP, dGTP e dTTP contenente 5 mM di ogni dNTP. Le applicazioni includono PCR, RT-PCR, etichettatura del DNA e mutagenesi sitospecifica.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mL
  • Descrizione:
    dNTP mix, 20 mM