Soluzione Tampone Fosfato, alto contenuto di Fosfato
Catalog # 444037E
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Involucro interno in cartone esterno (Cubitainer)
- Conf:10 L
- Descrizione:Phosphate Buffered Saline (PBS), High Phosphate
Specifications
About this item
Soluzione irradiata, pH 7.2 per lavaggi blots.
- NaCl 8,77 g/l
- Na₂HPO₄, 12H₂0 19,2 g/l
- NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/l