Tampone fosfato salino (PBS), a basso contenuto di fosfato
444057Y
:
- Tipo di conf.:Involucro interno in cartone esterno (Cubitainer)
- Conf:10 L
- Descrizione:Tampone PBS (fosfato salino) a basso contenuto di fosfato
Soluzione irradiata per applicazioni di lavaggio cellulare.
- KCl 0,2 g/l
- NaCl 7,01 g/l
- Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/l
- NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44 g/l