Sospensione di spore, Bacillus subtilis (BGA)
Catalog # 1.10649.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:15 Ampoul
- Descrizione:Sospensione di spore di Bacillus subtilis (BGA)
Specifications
About this item
La sospensione di spore di Bacillus subtilis (BGA) è utilizzata con i terreni di coltura Test agar pH 6.0 (codice prodotto 1.10663.0500) e Test agar pH 8.0 (codice prodotto 1.10664.0500) per rilevare gli inibitori antimicrobici nella carne con metodologie di routine. Il test effettuato è un test per diffusione. Le spore del bacillus subtilis (BGA) sono utilizzate come organismi test.
- Gli inibitori inibiscono la crescita del batterio test
- L'inibizione della crescita è indicata dalla zona di inibizione