- Conf:5 Ampoul
- Descrizione:Sospensione di spore di Bacillus stearothermophilus per microbiologia
Utilizzata per il test dei residui di antibiotici-sulfamidici secondo KUNDRAT. La sospensione di spore del Geobacillus stearothermophilus è utilizzata in associazione con il relativo terreno (codice prodotto 1.10662.0500) per il test di rivelazione di residui degli antibiotici-sulfamidici secondo KUNDRAT. Il test rileva la presenza di residui antimicrobici quali: antibiotici sulfamidici e altri chemioterapici nella carne e altri prodotti alimentari di origine animale. Si tratta di una procedura qualitativa di routine. Il test si basa sulla diffusione delle spore di Geobacillus stearothermophilus (utilizzate come organismi test) nell'agar. I residui di antibiotico e sulfamidici inibiscono la crescita dell'organismo test. Il test non è influenzato dalla presenza di detergenti, disinfettanti e conservanti.
- L'inibizione della crescita è indicata dalla presenza di zone di inibizione
- Queste zone restano di colore viola mentre il resto del terreno nutritivo vira al giallo