Kit per l'analisi delle proteine e delle fibre
1.12979.0001
: Merck
:
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Fibre alimentari totali, metodo enzimatico/gravimetrico
- Metodo di prova:Enzymatic-gravimetric
- Test:100
Kit di reagenti semplici, utilizzati nelle analisi di alimenti, che sfruttano la chimica del colore per determinare i livelli di proteine e fibre. Nota: questi kit richiedono l'uso di un fotometro o spettrofotometro.