Pasta per rilevazione dell'acqua N, Supelco®
1.08641.0001
: Merck
:
- Conf:150 g
- Descrizione:Pasta per rilevazione dell'acqua N
- M-Clarity quality level:MQ100
Utilizzabile per determinare se nei contenitori riempiti di liquidi immiscibili con acqua (oli e carburanti per motore, ecc.) sia presente acqua al di sotto dello strato di liquido. La pasta, applicata a un'opportuna asta di livello che viene inserita nel contenitore, vira di colore al contatto con l'acqua.
- Densità specifica a 20 °C ca. 1,6 g/cm³
- pH (H₂O) ca.11
- Ideale per la determinazione della presenza di acqua