Estratto di ipofisi bovina, Corning®
734-1311
: Corning
:
- Conf:15 mg
- Sorgente luminosa:Pituitary glands
- Specie:Bovine
- Descrizione:Estratto di ipofisi bovina
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 - Bedford
- Formulazione:Lyophilised from NaCl-containing buffer; reconstitute in serum-free medium.
- Controllo qualità:Tested for ability to promote proliferation of Foetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum
Filtered (0,2 µm membrane) and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma - Concentrazione consigliata:25 - 100 µg/ml medium depending on cell type.
- Stoccaggio e stabilità:Stable for at least three months at 2 to 8 °C (lyophilised) or three months at −20 °C (solubilised).
Avoid multiple freeze-thaw cycles.
L'estratto di ipofisi bovina (Bovine Pituitary Extract, BPE) è un supplemento spesso utilizzato per la coltivazione di diverse cellule epiteliali ed endoteliali. Il BPE contiene fattori di crescita (ad esempio, FGF basico) e ormoni.
BPE contains growth factors (e.g., basic FGF) and hormones.
Tested for ability to promote proliferation of Fetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.
BPE contains growth factors (e.g., basic FGF) and hormones.