Human Recombinant Epidermal Growth Factor (from E. coli)
Il fattore di crescita epidermico (Epidermal Growth Factor, EGF) è una proteina mitogena con un peso molecolare ridotto che promuove la moltiplicazione di diversi tipi di cellule in vitro. L'EGF può essere utilizzato anche per studi su recettori, espressione genica e cicatrizzazione, come pure per la coltivazione di cellule in sistemi di coltura con poco siero o in sistemi di coltura privi di siero.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.
- Conf:100 µG
- Protein/peptide name:EGF
- Purezza:>98% per SDS-PAGE e Reverse Phase-HPLC <br />Capacità testata di promuovere la moltiplicazione dei fibroblasti prepuziali umani nei mezzi contenenti siero <br />Filtrato (membrana di 0,2 µm) e negativo a batteri, funghi e micoplasmi
- Protein synonyms:Epidermal Growth Factor
- Specie:Human
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Sorgente luminosa:E. coli
- Peso molecolare:6,2 kD
- Cat. No.:734-1309
- Condizioni di conservazione:Durata di almeno tre mesi a 2-8 °C (liofilizzato) o ≤ tre mesi a -20 °C (disciolto). <br />Non conservare i fattori di crescita in frigorifero con sbrinatore automatico. Evitare più <br />cicli di congelamento/scongelamento.
- Protein/peptide type:Recombinant
- Formulazione:Liofilizzato da acido acetico, privo di veicoli; ricostituibile in dH₂O o tampone acquoso
- Concentrazione:Mezzo di 0,1-1,0 ng/ml a seconda del tipo di cellula
- Certificazione ambientale:ISO 14001 - Bedford