Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette digitali, Titrette®
Burette digitali, Titrette®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Brand
Burette digitali, Titrette®
Nome del fornitore:  Brand
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Burette digitali, Titrette®
7 varianti
Product Details & Documents
Volume variabile.
  • Buretta leggera e flessibile, compatta ed estremamente accurata (titolazione precisa con limiti di errore di classe A)
  • Funzionamento regolare con ampie e comode manopole per una titolazione sensibile e precisa alla goccia
  • Quattro funzioni aggiuntive per semplificare il lavoro: regolazione con Easy Calibration, pianificazione della calibrazione per salvare una data per la calibrazione successiva, risparmio energetico con spegnimento automatico, modifica delle cifre decimali
  • Facile da smontare: pulizia, manutenzione e sostituzione dei componenti
  • Interfaccia PC (opzionale) per la trasmissione dei dati direttamente sul PC, eliminando errori di trasmissione durante la trascrizione dei dati principali, per soddisfare un importante requisito di GLP
Per titolazione rapida e affidabile con la massima precisione, anche in ambienti ristretti, senza collegamento all'alimentazione.
Titrette® dispone di un sistema di misurazione innovativo per soddisfare anche i requisiti DIN EN ISO 385 più rigorosi (limiti di errore correlati al volume nominale) per le burette di vetro di Classe A.
Delivery information: Buretta per flaconi Titrette®, con certificazione di conformità, fornita con certificato di prestazione, tubo di riempimento telescopico (170 - 330 mm), tubo di ricircolo, due microbatterie (AAA/UM4/LR03), tre adattatori per flaconi in PP (GL 45/32, GL 45/S 40 e GL 32/NS 29/32), due finestre di ispezione con schermo colorato di protezione dalla luce, manuale d'istruzioni. Ulteriori articoli forniti durante l'ordinazione di Titrette® con interfaccia PC: cavo connettore (Sub-D a 9 pin) e un CD con software driver, protocollo di comunicazione, applicazione di esempio e manuale d'istruzioni speciale.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 613-2314
  • 613-0795
  • 613-0796
  • 613-5796
  • 613-0905
  • 613-0906
  • 613-3840
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 and ISO 50001
  • ISO 14001 and ISO 50001
  • ISO 14001 and ISO 50001
  • ISO 14001 and ISO 50001
  • ISO 14001 and ISO 50001
  • ISO 14001 and ISO 50001
  • ISO 14001 and ISO 50001
Specifiche
Product Family Options
Standard
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Accuratezza
    Imprecisione
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,001 ml
    ±0,10 %
    <0,05 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’190.00
    SFr. 1’190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’190.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2314
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • 25 ml
    0,001 ml
    ±0,07 %
    <0,025 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’190.00
    SFr. 1’190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’190.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0795
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • 50 ml
    0,002 ml
    ±0,06 %
    <0,02 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’190.00
    SFr. 1’190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’190.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0796
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
Con interfaccia RS232
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Accuratezza
    Imprecisione
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,001 ml
    ±0,10 %
    <0,05 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’530.00
    SFr. 1’530.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’530.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5796
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • 25 ml
    0,001 ml
    ±0,07 %
    <0,025 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’530.00
    SFr. 1’530.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’530.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0905
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • 50 ml
    0,002 ml
    ±0,06 %
    <0,02 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’530.00
    SFr. 1’530.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’530.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-0906
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
Secondo Soxhlet-Henkel
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Accuratezza
    Imprecisione
    Disponibilità
    Price
  • 25 ml
    0,002 ml
    ±0,06 %
    <0,02 %
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’190.00
    SFr. 1’190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’190.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-3840
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 and ISO 50001
      Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Provetta di titolazione con tappo a vite e valvola di scarico e ricircolo integrata
    Provetta di titolazione con tappo a vite e valvola di scarico e ricircolo integrata
    613-1766
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 68.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testa pistone, 50 ml
    Testa pistone, 50 ml
    613-3745
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testa pistone, 25 ml
    Testa pistone, 25 ml
    613-3744
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 2 set di finestre di ispezione, incolore e ambrata per la protezione dei liquidi fotosensibili
    2 set di finestre di ispezione, incolore e ambrata per la protezione dei liquidi fotosensibili
    613-3742
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testa pistone, 10 ml
    Testa pistone, 10 ml
    BRND707531
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    BRND6636
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 32.50