Probes for 435
Sonda aria ambiente/umidità standard, –20…+70 °C; 0 - 100 % RH, ±0,3 °C; ±2 % UR (2 - 98 % UR), 1160 mm (cable length), Probe shaft: 12×140 mm
Codice catalogo 620-1233
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:–20…+70 °C; 0 - 100 % RH
- Descrizione:Sonda aria ambiente/umidità standard
- Lunghezza:1160 mm (cable length)
- Accuratezza:±0,3 °C; ±2 % UR (2 - 98 % UR)
- Ø×L:Probe shaft: 12×140 mm