Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
Codice catalogo CAMA022.6530
Nome del fornitore:   CAMAG
TLC/HPTLC sprayers
Codice catalogo CAMA022.6530
Nome del fornitore:  CAMAG
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
Price
SFr. 1’350.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
  • Function is electro-pneumatic
  • Homogeneous distribution over the layer at a low reagent consumption
 : Complete sprayer consists of charger and a pump unit with two kinds of spray heads, type A for spray solutions of normal viscosity (organic solvents), and type B for liquids of higher viscosity.
Specifiche
  • Descrizione:
    TLC/HPTLC sprayer
  • Seq:
    01
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testate di nebulizzazione, tipo A e tipo B
    Testate di nebulizzazione, tipo A e tipo B
    CAMA022.6535
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 269.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flacone per reagenti da 100 ml con tappo, confezione da 6
    Flacone per reagenti da 100 ml con tappo, confezione da 6
    CAMA022.6536
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 481.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Teste di nebulizzazione, tipo B
    Teste di nebulizzazione, tipo B
    CAMA022.6538
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 322.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flacone per reagenti da 50 ml con tappo
    Flacone per reagenti da 50 ml con tappo
    552-0076
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST - SFr. 449.00