Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
con tappo a vite e tappo rimovibile
Codice catalogo WHEAW990800
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
Codice catalogo WHEAW990800
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
con tappo a vite e tappo rimovibile
Price
322.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Made of SAN.
For Volumetric determining the amount of settleable solids.
Graduation: 0 to 1 ml/0,1 ml; 1 to 10 ml/0,5 ml; 10 to 40 ml/1 ml; 40 to 100 ml/2 ml.
Specifiche
  • Tipo:
    con tappo a vite e tappo rimovibile
  • Graduazione:
    0 - 1
    1 - 10
    10 - 40
    40 - 100
  • Cat. No.:
    WHEAW990800
  • Divisione:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Tolleranza:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)