Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Luci
Lampade UV
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
UVPA95-0164-02
:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
UV fraud detection lamp
UVPA95-0164-02
:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Per:
Verifica documento e firma
Descrizione:
Lampada UV SL-2M, BLB
Environmentally Preferable:
Modello:
SL-2M
Prestazioni:
4 W
Conf:
1
Lunghezza d'onda:
365 nm