UV multiple ray lamp
Lampada UV a raggio multiplo, tre altezze, 365/254 nm, luce bianca fredda/north sky, 230 V, MLR-58, Uso da banco, 365/254 nm, 8 W
UVPA95-0313-02
- Per:Uso da banco
- Descrizione:Lampada UV a raggio multiplo, tre altezze, 365/254 nm, luce bianca fredda/north sky, 230 V
- Modello:MLR-58
- Prestazioni:8 W
- Lunghezza d'onda:365/254 nm