Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde a alta precisione
 :   EBRO
Sonde a alta precisione
 :  EBRO
Sonde a alta precisione
Sonde a alta precisione
Product Family Options
  • Descrizione
    Tipo
    Range di misura
    Ø×L
  • Surface probe up to 500 °C (for TFN 520), Lemosa connection, length: 30 mm
    TPN 360
    −50...+500 °C
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 640.00
    SFr. 640.00
    1 * 1 ST
       SFr. 640.00
  • PT100 blunt probe
    TPX 130
    0...400 °C
    3×200 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 412.00
    SFr. 412.00
    1 * 1 ST
       SFr. 412.00
  • PT100 pointed probe
    TPX 230
    0...400 °C
    3×200 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 412.00
    SFr. 412.00
    1 * 1 ST
       SFr. 412.00
  • PT100 blunt, glass coated probe
    TPX 330
    0...400 °C
    8×190 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 552.00
    SFr. 552.00
    1 * 1 ST
       SFr. 552.00