Sonde
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Informazioni su questo articolo
4 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraAccuratezzaApplicazioneLunghezzaØ×LDisponibilitàPrice
- 620-1221Sonda PT100, resistente e impermeabileSonda PT100, resistente e impermeabile−50…+400 °CClasse A (−50…+300 °C), altrimenti Classe BImmersione1,2 m (cable)5×114 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 111.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.620-1221 - 620-1228Sonda PT100 per aria efficiente e robustaSonda PT100 per aria efficiente e robusta−50…+400 °CClasse A (−50…+300 °C), altrimenti Classe BImmersione5×114 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 123.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.620-1228 - 620-3324Sonda PT100 accurata e robusta in acciaio inox con collegamento a inserimento IP 54Sonda PT100 accurata e robusta in acciaio inox con collegamento a inserimento IP 54−50…+400 °CClasse A (−50…+300 °C), altrimenti Classe BAlimenti1,5 m (cable)4×125 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 193.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.620-3324 - 620-1250Sonda di temperatura superficiale PT100 robusta e impermeabileSonda di temperatura superficiale PT100 robusta e impermeabile−50…+400 °CClasse B (−200…+600 °C)Superficie5×114 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 155.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.620-1250