Sonde tipo K
Sonda a termocoppia tipo K, 0…+900 °C, 3×155 mm
Codice catalogo 620-0513
Nome del fornitore: Hanna
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:0…+900 °C
- Descrizione:Sonda a termocoppia tipo K
- Seq:01
- Ø×L:3×155 mm