Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer probes
Nome del fornitore:   COMARK
Thermometer probes
Nome del fornitore:  COMARK
Certificates
Thermometer probes
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Ø×L
    Disponibilità
    Price
  • COMAPT23L
    Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L
    Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L
    −100...+250 °C
    1,6×100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 126.00
    SFr. 126.00
    1 * 1 ST
       SFr. 126.00
  • 620-3175
    Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
    Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ST
       SFr. 115.00
  • 620-0363
    Food penetration probe with thermistor, red cap with cable (1 m), PX23L
    Food penetration probe with thermistor, red cap with cable (1 m), PX23L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 81.70
    SFr. 81.70
    1 * 1 ST
       SFr. 81.70
  • 620-0364
    Food penetration probe with thermistor, green cap with cable (1 m), PX24L
    Food penetration probe with thermistor, green cap with cable (1 m), PX24L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 81.70
    SFr. 81.70
    1 * 1 ST
       SFr. 81.70
  • 620-0365
    Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
    Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
    −40...+150 °C
    3,3×100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ST
       SFr. 115.00