ContactUsLinkComponent
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
Catalog # UVPA95-0253-02
undefined
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-75G
Catalog # UVPA95-0253-02
Specifications
  • Modello:
    C-75
  • Lunghezza d'onda:
    254/365 nm
  • Descrizione:
    Chromato-Vue® C-75, prestazioni elevate, con due tubi UV
  • Environmentally Preferable:
  • Prestazioni:
    2×15 W
  • Conf:
    1
  • Per:
    Fluorescence studies and non destructive testing