Orders LinkContactUsLinkComponent
Vials, Uni-Dose®, WHEATON®
Vials, Uni-Dose®, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Vials, Uni-Dose®, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Vials, Uni-Dose®, WHEATON®
Vials, Uni-Dose®, WHEATON®
3 varianti
Product Details & Documents
These vials are manufactured from 900 soda-lime amber glass that conforms to USP Type III requirements.
  • Available in amber glass or amber PET (Polyethylene Terephthalate)
  • Use with tamper evident safety cap
  • Large labeling surface for easy product identification
  • Mouth OD 28,5 mm
Product Family Options
Amber glass bottles
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • 15,00 ml
    32×42 mm
    Vetro
    ambra
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 606.00
    SFr. 606.00
    1 * 500 ST
       SFr. 606.00
  • 30,00 ml
    36×58 mm
    Vetro
    ambra
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 737.00
    SFr. 737.00
    1 * 500 ST
       SFr. 737.00
Amber PET vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • 30,00 ml
    34×55 mm
    In PET
    ambra
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 779.00
    SFr. 779.00
    1 * 300 ST
       SFr. 779.00