Screw top vials, WHEATON®
Autosampler vial, 4,00 ml, 15×45 mm, ambra, No
Codice catalogo WHEA224795
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These vials made of type I borosilicate glass are designed primarily for use in the Waters WISP® 48-position and other autosamplers.
Informazioni per l'ordine: Caps must be ordered separately.
Confezione: Packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:15×45 mm
- Capacità:4,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Autosampler vial