Orders LinkContactUsLinkComponent
Arsine generator apparatus, modified, WHEATON®
Arsine generator apparatus, modified, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Arsine generator apparatus, modified, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Arsine generator apparatus, modified, WHEATON®
2 varianti
Product Details & Documents
Modified version for arsine analysis which eliminates the cumbersome ball and socket joint connecting the scrubber and absorber tubes which conforms to ASTM / USP and EPA specifications.
The freestanding system has a standard taper 24/40 Clear-Seal™ joint. Manufactured from 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • WHEA180023
    Generatore di arsina, modificato, unità completa
    Generatore di arsina, modificato, unità completa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 262.00 SFr.
    262.00 SFr.
    1 * 1 ST
       262.00 SFr.
Component parts
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • WHEA180024
    Tubo depuratore/assorbitore
    Tubo depuratore/assorbitore
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 204.00 SFr.
    204.00 SFr.
    1 * 1 ST
       204.00 SFr.