Staining troughs, DURAN®
Codice catalogo 631-0856
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Specifiche
- Descrizione:Glass box with cover
- Materiale:Vetro sodocalcico
- L×P×A:108×90×70 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Glass staining trough with cover designed to hold staining tray.