Calibration weight sets, OIML class E1
About this item
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Informazioni per l'ordine: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
16 Options Available Below
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Informazioni per l'ordine: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Product Family Options
E1 set of weights in wooden boxes
Product Information
- Peso setTipoAvailabilityPrice
- 0,001 − 1000 gSet di pesi a filo, con guanti, senza certificatoLog in for availability1 * 1 STSFr. 9’680.00
- 0,001 − 5000 gSet di pesi a filo, con guanti, senza certificatoLog in for availability1 * 1 STSFr. 18’470.00
- 1 − 1000 gSet di pesi a filo, con guanti, senza certificatoLog in for availability1 * 1 SETSFr. 7’560.00
- 1 − 5000 gSet di pesi a pomello con guanti, senza certificatoLog in for availability1 * 1 SETSFr. 15’090.00
- 1 − 10000 gSet di pesi a pomello con guanti, senza certificatoLog in for availability1 * 1 SETSFr. 20’280.00
E1 set of weights in wooden boxes with DKD certificates
Product Information
- Peso setTipoAvailabilityPrice
- 0,001 − 1000 gSet di pesi a filo, con guanti e certificato DKDLog in for availability1 * 1 STSFr. 12’800.00
- 0,001 − 5000 gSet di pesi a filo con guanti e certificato DKDLog in for availability1 * 1 STSFr. 22’710.00
- 1 − 1000 gSet di pesi a pomello con guanti e certificato DKDLog in for availability1 * 1 SETSFr. 9’400.00
- 1 − 5000 gSet di pesi a pomello con guanti e certificato DKDLog in for availability1 * 1 SETSFr. 17’840.00
- 1 − 10000 gSet di pesi a pomello con guanti e certificato DKDLog in for availability1 * 1 SETSFr. 23’400.00