Orders LinkContactUsLinkComponent
Bellow connectors
Bellow connectors
Nome del fornitore:   Bohlender
Bellow connectors
Nome del fornitore:  Bohlender
Certificates
Bellow connectors
Bellow connectors
7 varianti
Product Details & Documents
Bellow connectors, made of PTFE, with sharp folds and sealing rings on the outside of the cone.
  • Universal chemical resistance
  • Suitable for vacuum applications
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • Compensates vibrations from vacuum pumps
  • Suiltable for length compensation of heated columns and angular misalignment
Product Family Options
Sharp folds, 120° deflection
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione cono
    Lunghezza totale
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 14/23 NS
    90 mm
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 74.10
    SFr. 74.10
    1 * 1 ST
       SFr. 74.10
  • 19/26 NS
    105 mm
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 77.80
    SFr. 77.80
    1 * 1 ST
       SFr. 77.80
  • 24/29 NS
    124 mm
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 97.60
    SFr. 97.60
    1 * 1 ST
       SFr. 97.60
  • 29/32 NS
    120 mm
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 1 ST
       SFr. 81.40
  • 45/40 NS
    170 mm
    45/40 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 200.00
    SFr. 200.00
    1 * 1 ST
       SFr. 200.00
Round folds, 40° deflection
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione cono
    Lunghezza totale
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 29/32 NS
    114 mm
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 147.00
    SFr. 147.00
    1 * 1 ST
       SFr. 147.00
  • 45/40 NS
    144 mm
    45/40 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 283.00
    SFr. 283.00
    1 * 1 ST
       SFr. 283.00