Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
2 varianti
Product Details & Documents
Glass vials made from 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type 1, Class A and USP Type I requirements.
  • Background counts remain low and ultraviolet transmission high
HDPE vials are the economical choice for scintillation counting.
 : Caps are packaged separately.
Product Family Options
Glass vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • 6,00 ml
    17×58 mm
    Yes
    15-425
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 917.00
    SFr. 917.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 917.00
HDPE vials
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • 6,00 ml
    17×57 mm
    Yes
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 872.00
    SFr. 872.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 872.00