Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum thieves, Wheaton®
Drum thieves, Wheaton®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Drum thieves, Wheaton®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Drum thieves, Wheaton®
Drum thieves, Wheaton®
3 varianti
Product Details & Documents
Drum thieves made of soda lime glass for quick disposal.
  • Conventional open end drum thieves
  • Just insert empty tube in drum
  • Hold thumb over top and withdraw
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • WHEA885300
    Drum thieves
    Drum thieves
    Vetro
    25 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 526.00
    SFr. 526.00
    1 * 100 ST
       SFr. 526.00
  • WHEA885302
    Drum thieves
    Drum thieves
    Vetro
    75 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 24 ST
       SFr. 218.00
  • WHEA885303
    Drum thieves
    Drum thieves
    Vetro
    150 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 24 ST
       SFr. 312.00