Sistema di dosaggio dei liquidi in microbiologia, DOSE IT
Catalog # 432-0056
Supplier: Integra
Specifications
- Velocità del flusso:0,6 - 5000 ml/min
- Peso:3,5 kg
- Descrizione:DOSE IT, sistema completo
- L×P×A:210×191×203 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
La pompa peristaltica DOSE IT rende semplice ed efficiente il dosaggio di terreni di coltura, tamponi e altre soluzioni. Oltre alla modalità di dosaggio e pompa, il sistema DOSE IT offre la possibilità di creare protocolli personalizzati per il dosaggio dei liquidi. Istruzioni semplici da seguire sul display per impostare protocolli singoli composti da passaggi consecutivi dell'applicazione.
- Ampio display e guida utente chiara per impostazione e utilizzo rapidi
- Modalità CUSTOMIZE per creare in modo semplice protocolli personalizzati composti da un massimo di 20 passaggi consecutivi basati su parametri impostabili, quali volume, portata e ripetizioni
- La portata può essere impostata aumentata o diminuita, evitando ad esempio la formazione di schiuma, lo spargimento di liquidi o turbolenze involontarie durante il dosaggio
- Memoria per 20 protocolli di dosaggio dei liquidi per passare comodamente da un'applicazione all'altra
- Design compatto e portatile per un ingombro minimo e la massima comodità dell'utente
Grazie all'ingombro ridotto alla leggerezza, il sistema DOSE IT può essere posizionato in qualsiasi punto del laboratorio e spostato facilmente. Consente di risparmiare spazio prezioso sul banco o di utilizzare una pompa in ogni laboratorio.
Delivery information: Set DOSE IT completo, composto da:
1× tubo in silicone, diametro interno 4 mm (lunghezza 2,5 m)
2× tubi di aspirazione/dosaggio lunghi 10 cm, acciaio inox, un'estremità con tacche
1× tubo di aspirazione/dosaggio lungo 35 cm, acciaio inox, un'estremità con tacche
1× collare per tubi
1× raccordo pipetta-tubo
1× adattatore di rete
1× tubo in silicone, diametro interno 4 mm (lunghezza 2,5 m)
2× tubi di aspirazione/dosaggio lunghi 10 cm, acciaio inox, un'estremità con tacche
1× tubo di aspirazione/dosaggio lungo 35 cm, acciaio inox, un'estremità con tacche
1× collare per tubi
1× raccordo pipetta-tubo
1× adattatore di rete