ContactUsLinkComponent
Stainless steel sieves for cross beater mill, SK 100
Stainless steel sieves for cross beater mill, SK 100
Codice catalogo 412-2354
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
undefined
Stainless steel sieves for cross beater mill, SK 100
Codice catalogo 412-2354
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Specifiche
  • Larghezza maglie:
    0,50 mm
  • Descrizione:
    Setacci inferiori, fori trapezoidali
  • Seq:
    13
  • Conf:
    1