VWR®, Punte per robot, per Beckman® Biomek FX/NX
Codice catalogo 736-0611
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- CE-IVD:+
- Confezione:10 rack da 96 pezzi
- Sterili:-
- Volume:100 µl
- Seq:03
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto,Imballi sostenibili
- Stile punta:Standard
- Filtro:-
- Conf:960
Specifiche
Informazioni su questo articolo
In PP trasparente, autoclavabili.
- RNase/DNase, DNA and endotoxin-free
- Sustainable design based on virgin resins