ContactUsLinkComponent
Rack per setacci
Rack per setacci
  510-1991
undefined
Rack per setacci
  510-1991
  • Descrizione:
    Porta-setacci per 10 setacci - 203 mm di Ø, 50 mm di altezza
  • Conf:
    1
Holds a maximum of 10 sieves with diameters up to 203 mm.