ContactUsLinkComponent
VWR®, Sessola
Catalog # 231-0500
Anbieter:  VWR Collection
undefined
VWR®, Sessola
Catalog # 231-0500
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Capacità:
    10 ml
  • Descrizione:
    Sessola
  • Materiale:
    PTFE
  • Conf:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Bianco PTFE mestolo.
  • Inerzia chimica totale