VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Informazioni su questo articolo
In PTFE, bianco.
- Parete flessibile per un semplice utilizzo
- Tappo a vite
- Resistenza e inerzia chimica garantite
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.
2 varianti
Product Details & Documents
In PTFE, bianco.
- Parete flessibile per un semplice utilizzo
- Tappo a vite
- Resistenza e inerzia chimica garantite
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.
Documents
CoC VWR Dropping Bottles, PTFE.pdf
Dichiarazione di conformità