ContactUsLinkComponent
VWR®, Scatole per provette da 15 o 50 ml
VWR®, Scatole per provette da 15 o 50 ml
Codice catalogo 211-0370
Nome del fornitore:  VWR Collection
undefined
VWR®, Scatole per provette da 15 o 50 ml
Codice catalogo 211-0370
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Colore:
    porpora
  • Dimensioni:
    132×132×129 mm
  • Conf:
    5
Specifiche
Informazioni su questo articolo
In PP, con coperchio incolore.
  • Griglia a pozzetti profondi per posizionare in modo stabile le provette in verticale
  • Individuazione semplice delle provette grazie al coperchio grigliato
  • Provette sempre visibili attraverso il coperchio incolore e i lati trasparenti
Struttura robusta e resistente per stoccaggi a lungo termine. Inserimento a scatto di una delle due griglie incluse (griglia per provette da 15 ml o da 50 ml).