Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Nome del fornitore:   BURKLE
Accessori
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Accessori
10 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 300-0109
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 76.60 SFr.
    76.60 SFr.
    1 * 1 ST
       76.60 SFr.
  • 331-2170
    Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
    Spazzole di pulizia, PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 1000 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 76.60 SFr.
    76.60 SFr.
    1 * 1 ST
       76.60 SFr.
  • 331-2173
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 76.60 SFr.
    76.60 SFr.
    1 * 1 ST
       76.60 SFr.
  • 331-2172
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 800 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 76.60 SFr.
    76.60 SFr.
    1 * 1 ST
       76.60 SFr.
  • 300-0110
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 1000 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 84.10 SFr.
    84.10 SFr.
    1 * 1 ST
       84.10 SFr.
  • 300-0111
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
    Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 172.00 SFr.
    172.00 SFr.
    1 * 1 ST
       172.00 SFr.
  • 300-0176
    Tubo di aspirazione, marprene, 1 m
    Tubo di aspirazione, marprene, 1 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 85.90 SFr.
    85.90 SFr.
    1 * 1 m
       85.90 SFr.
  • 300-1045
    Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
    Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 125.00 SFr.
    125.00 SFr.
    1 * 100 m
       125.00 SFr.
  • 228-1191
    Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
    Tubo di aspirazione in PE; Ø 6 mm; spessore delle pareti 1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 m
    1 * 10 m - 32.80 SFr.
    32.80 SFr.
    1 * 10 m
       32.80 SFr.
  • 228-1190
    Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
    Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 m
    1 * 5 m - 81.30 SFr.
    81.30 SFr.
    1 * 5 m
       81.30 SFr.